missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1RS,2RS,5R)-Menthol-1,2,6,6-d4, CDN
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1 RS,2 RS,5 R)-Menthol-1,2,6,6-D4 |
| Formule moléculaire | C10 D4 H16 O |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | (1 RS,2 RS,5 R)-Menthol-1,2,6,6-d4, (5 R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol-1,2,6,6-d4, (3 R)-3-Methyl-6-(1-methylethyl)cyclohexan-1,2,2,6-d4-ol |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11 H,4-6H2,1-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1/i6D2,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])[C@H](C)CCC([2 H])(C(C)C)C1([2 H])O |
| Nom IUPAC | (3 R)-1,2,2,6-tetradeuterio-3-methyl-6-propan-2-ylcyclohexan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.2899 |
| Poids de la formule | 160.1765 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu