Learn More
2-Butanone-d8, CDN
Code produit. 30321543
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30321543
Marque: CDN CDND43310.05G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone-D8
CAS 350820-09-6
Formule moléculaire C4 D8 O
Quantité 0.05 g
Synonyme 2-Butanone-1,1,1,3,3,4,4,4-d8 (9 CI), 2-Butanone-d8, 2-Butanone-D8, Methyl-d3 ethyl-d5 ketone
Formule InChI InChI=1 S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,4,4,4-octadeuteriobutan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 80.155
Poids de la formule 80.1077 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity