missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlormequat-1,1,2,2-d4 Chloride, CDN
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlormequat-chloride 1,1,2,2-D4 |
| Formule moléculaire | C5 D4 H9 Cl N . Cl |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | Chlormequat-chloride 1,1,2,2-D4, Chlormequat Chloride D4 (chloroethyl D4), Chlormequat chloride-d4, Chlormequat Chloride D4 (1,1,2,2-D4) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i4D2,5D2; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | (2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-trimethylazanium;chloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.094 |
| Poids de la formule | 161.068 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu