Learn More
myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6, CDN
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6 |
| CAS | 68922-44-1 |
| Formule moléculaire | C6 2H6 H6 O6 |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | myo-[1,2,3,4,5,6-2H2]Inositol, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6, myo-Inositol-C-d6, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-C-d6 (9 CI), Inositol-d6 (6 CI) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12 H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H][C@@]1(O)[C@@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)[C@@]1([2 H])O |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4,5,6-hexadeuteriocyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.19 |
| Poids de la formule | 186.101 g/mol |
| Afficher plus |