Learn More
1,4-Butane-d8-diamine, CDN
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine |
| CAS | 709608-92-4 |
| Formule moléculaire | C4 2H8 H4 N2 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine (9 CI), 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine, 1,4-Butane-d8-diamine, 1,4-Butanediamine-(1,1,2,2,3,3,4,4-D8), 1,1,2,2,3,3,4,4-Octadeuteriobutane-1,4-diamine |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutane-1,4-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.2 |
| Poids de la formule | 96.1503 g/mol |
| Afficher plus |