Learn More
Hexanedioic-d8 Acid Dihydrazide, CDN
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adipic Acid Dihydrazide-D8 |
| CAS | 1202865-37-9 |
| Formule moléculaire | C6 D8 H6 N4 O2 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octadeuteriohexanedihydrazide, Hexanedioic-d8 Acid Dihydrazide, Hexanedioic Acid Dihydrazide-D8, Adipic-d8 acid dihydrazide, Adipic Acid Dihydrazide-D8 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)NN)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)NN |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanedihydrazide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.2503 |
| Poids de la formule | 182.1619 g/mol |
| Afficher plus |