Learn More
(±)-Tonalide-d3 (acetyl-d3), CDN
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AHTN (Tonalide) (6-acetyl) D3 |
| CAS | 1396967-82-0 |
| Formule moléculaire | C18 2H3 H23 O |
| Quantité | 0.1 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12 H,10H2,1-7H3/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1cc2c(cc1C)C(C)(C)C(C)CC2(C)C |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.42 |
| Poids de la formule | 261.2172 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |