missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CCL25/TECK Recombinant Protein Antigen

Code produit 18609286 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18609286 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609286 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP249199PEP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 6370
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 20 kDa
Quantité 0,1 ml
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène C-C motif chemokine 25, chemokine (C-C motif) ligand 25, Chemokine TECK, Ck beta-15, Ckb15, SCYA25TECKvar, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 25, Small-inducible cytokine A25, TECKMGC150327, thymus expressed chemokine, Thymus-expressed chemokine
Symbole de gène(s) CCL25
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49199. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Catégorie de recherche Chemokines and Cytokines, Signal Transduction
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine CCL25/TECK
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.