Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, barrettes de 8
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Marque:  Thermo Scientific™ AB-0452/P
Description
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Conditionnement 10 paquets de 12 barettes de 8 tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certified free from human DNA, RNases, and DNases
0.2 mL
V-Bottom
Non inclus
Violet
10 packs de 12 barrettes
Polypropylène
8-Strip Tube