Learn More
1-Bromodecane-9,9,10,10,10-d5, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-D5 |
| CAS | 1219802-02-4 |
| Formule moléculaire | C10 D5 H16 Br |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | 1-Bromodecane-d5, 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-D5, 10-Bromodecane-1,1,1,2,2-d5, 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-d5, 1-Decyl-9,9,10,10,10-d5 bromide |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCBr |
| Nom IUPAC | 10-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriodecane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.2086 |
| Poids de la formule | 225.114 g/mol |
| Afficher plus |