Learn More
Heptadecanoic-17,17,17-d3 Acid, CDN
Code produit. 30310107
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30310107
Marque: CDN CDND52550.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptadecanoic Acid-17,17,17-D3
CAS 202528-95-8
Formule moléculaire C17 D3 H31 O2
Quantité 0.25 g
Synonyme Heptadecanoic-17,17,17-d3 acid (9 CI), Heptadecanoic Acid-17,17,17-D3, n-Heptadecylic acid-d3, Margaric acid-ω-d3
Formule InChI InChI=1 S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC 17,17,17-trideuterioheptadecanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 273.4692
Poids de la formule 273.2747 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity