Learn More
L-Leucine-d3-N-t-BOC H2O (methyl-d3), CDN
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-D3 Hydrate |
| CAS | 203645-42-5 |
| Formule moléculaire | C11 D3 H18 N O4 . H2 O |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | L-Leucine-5,5,5-d3, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, monohydrate (9 CI), (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic-5,5,5-d3 acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucine-5,5,5-d3 hydrate, (2 S)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic-5,5,5-d3 acid monohydrate, L-Boc leucine-d3 hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-D3 hydrate, N-Boc-L-leucine-d3 hydrate, tert-Butoxycarbonyl-L-leucine-d3 hydrate |
| Formule InChI | InChI=1 S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8 H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i1D3;/t7?,8-; |
| SMILES | O.[2 H]C([2 H])([2 H])C(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2 S)-5,5,5-trideuterio-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid;hydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.3225 |
| Poids de la formule | 252.1765 g/mol |
| Afficher plus |