Learn More
Octadecanoic-18,18,18-d3 Acid, CDN
Code produit. 30319610
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30319610
Marque: CDN CDND18250.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octadecanoic-18,18,18-D3 Acid
CAS 62163-39-7
Formule moléculaire C18H33D3O2
Quantité 0.25 g
Synonyme 18,18,18-Trideuterostearic acid, [18,18,18-d3]-Stearic acid, Stearic acid-18,18,18-d3
Formule InChI InChI=1 S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
SMILES OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H])=O
Nom IUPAC octadecanoic-18,18,18-d3 acid
Poids moléculaire (g/mol) 287.5
Poids de la formule 287.29 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity