Learn More
0,5 à 2 % en poids de suie dans l'huile moteur diesel, VHG™
Description
0,5 à 2 % en poids de suie dans l'huile moteur diesel
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nominal Soot Content Range |
| Méthodes | FTIR/IR |
| Noms d’analytes ou de composants | Nominal Soot Content Range |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Nom IUPAC | Rango de contenido nominal de hollín |
| Solvent or Matrix | Huile moteur 15W40 |
| Quantité | 50 mL |