Learn More
0,5 mg/l C sous forme d’étalon de carbone organique total (COT) sucrose pour analyseurs Sievers 900/M9, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 14812201 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
35 ml
Conditionnement:
35mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
14812201 35 ml 35mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14812201 Fournisseur Reagecon Code fournisseur RTOCS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.15€
    81.09€ / 35mL
    Économisez 4.06€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Produit extrêmement pur et spécifique fabriqué à partir de matières premières ultra-pures à l’aide d’un procédé exclusif.
  • Étalon de référence carbone organique / inorganique total (COT/CIT), matériau de référence pour le carbone organique / inorganique (COT/CIT).
  • Pureté et spécification extrêmement élevées.
  • Produit à partir de matières premières ultra pures, y compris de l’eau préparée par un procédé exclusif.
  • Présenté en flacons fabriqués, nettoyés et lixiviés, par un procédé exclusif spécifique au produit.
  • Préparé et certifié par gravimétrie en fonction du poids/volume, selon une spécification de ± 2 %.
  • Reagecon détient l’accréditation CEI/ISO 17025 pour l’étalonnage des balances et des pipettes de laboratoire (réf. INAB : 265C
  • Les certificats d’étalonnage de l’équipement qui en résultent sont délivrés conformément aux exigences de la norme ISO/CEI 17025.
  • La concentration de ces étalons est vérifiée à l'aide d’un analyseur de carbone organique total (instrument COT) étalonné à haute performance à l’aide de la méthode d’essai certifiée ISO 17025 de Reagecon (réf. INAB : 264T).
  • L’étalonnage de l’instrument COT est effectué à l’aide d’un étalon COT de haute pureté certifié Guide ISO 34 similaire à la valeur de concentration de COT de ce produit.
Spécification
Description Précision : ±2 %, Matrice : eau
Conditionnement Flacon en verre COT avec septa et bouchon
Concentration 0.5 mg/L
Technique Analyse COT
Quantité 35 ml