Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 0,5 ml Axygen™ : Préstérilisés
Code produit. 11330345 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Assorties
Transparent
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 11330345
Marque: Axygen™ SCT050AS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Incluent un joint torique résistant aux produits chimiques
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition d’enzymes de restriction et autres réactifs.
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sous forme d’articles en commande spéciale pour tubes assortis
  • Disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Couleur de bouchon Assorties
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 0,5 ml
Matériau Polypropylène
Format Sans boucle
Comprend Joint torique
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérile
Graduated Non
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme du fond Conique
FCR max. 20000xG