Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels 0.5 ml
Code produit. 10532655
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Type de bouchon:
Bouchon bombé
Bouchon plat
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10532655
Marque: Thermo Scientific™ AB0350/B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Minimisez les pertes d’échantillons grâce aux bouchons plats à clipser de ces tubes individuels de 0.5 ml pour applications de PCR.
Les tubes individuels de 0.5 ml sont dotés d’un bouchon à clipser, disponible en forme de dôme ou plat. Ces tubes sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0.5 ml et peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d‘échantillons.
Microtube PCR ABgene™
• Bouchon dômé ou plat
• Garanti exempt de DNAse, de RNase ni ADN génomique humain
• Polypropylène vierge de qualité médicale transparent autoclavable
• Paroi très fine des tubes pour transfert thermique uniforme et optimal
• Bouchon dômé idéal pour thermocycler à couvercle chauffant ou bouchon plat à surface inscriptible
• Surface lisse pour une récupération maximale et une adsorption réduite des échantillons
• Tube individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Couleur Bleu
Volume (métrique) 0.5 mL
Quantité 1000
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bouchon plat
Type de produit Tubes