Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels 0.5 ml
Code produit. 11751118
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Type de bouchon:
Bouchon bombé
Bouchon plat
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11751118
Marque: Thermo Scientific™ AB0489
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Minimisez les pertes d’échantillons grâce aux bouchons plats à clipser de ces tubes individuels de 0.5 ml pour applications de PCR.
Les tubes individuels de 0.5 ml sont dotés d’un bouchon à clipser, disponible en forme de dôme ou plat. Ces tubes sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0.5 ml et peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d‘échantillons.
Points clés
  • Conviennent aux blocs de thermocycleur de 0.5 ml
  • Capacité maximale des tubes une fois fermés de 0.6 ml
  • Bouchon à clipser intégral
  • Disponibles avec bouchons plats ou bombés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certified free of human DNA, RNase and DNases.
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0.5 mL
Quantité 1000
Type de bouchon Bouchon bombé
Type de produit Tube