Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels 0.5 ml
Minimisez les pertes d’échantillons grâce aux bouchons plats à clipser de ces tubes individuels de 0.5 ml pour applications de PCR.
48.41€ - 50.50€
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10532655
|
Thermo Scientific™
AB-0350/B |
Bleu | Tubes à bouchons plats de 0.5 ml (bleus) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10293463
|
Thermo Scientific™
AB-0350/G |
Vert | Tubes à bouchons plats de 0.5 ml (verts) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10324623
|
Thermo Scientific™
AB-0350/P |
Purple | 0.5 mL Flat Cap Tubes (Purple) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10785374
|
Thermo Scientific™
AB-0350/R |
Red | 0.5 mL Flat Cap Tubes (Red) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10120943
|
Thermo Scientific™
AB-0350/Y |
Jaune | Tubes à bouchons plats de 0.5 ml (jaunes) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11751118
|
Thermo Scientific™
AB0489 |
Transparent | 0.5 mL Domed Cap Tubes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les tubes individuels de 0.5 ml sont dotés d’un bouchon à clipser, disponible en forme de dôme ou plat. Ces tubes sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0.5 ml et peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d‘échantillons.
Points clés
- Conviennent aux blocs de thermocycleur de 0.5 ml
- Capacité maximale des tubes une fois fermés de 0.6 ml
- Bouchon à clipser intégral
- Disponibles avec bouchons plats ou bombés
Spécification
1000 | |
Tube |