Learn More
(±)-1,2-Propylene-d6 Carbonate, CDN
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Propylene-d6 Carbonate |
| CAS | 202480-74-8 |
| Formule moléculaire | C4 2H6 O3 |
| Quantité | 0.5 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])OC(=O)OC1([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 4,4,5-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,3-dioxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.13 |
| Poids de la formule | 108.0694 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |