Learn More
Benzyl-alpha,alpha-d2-amine, CDN
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzylamine-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 15185-02-1 |
| Formule moléculaire | C7 D2 H7 N |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Benzenemethan-d2-amine (9 CI), Benzyl-α,α-d2-amine (8 CI), α,α-Dideuteriobenzylamine, α-Dideuteriobenzylamine, Benzylamine-d2, Benzylamine-α,α-d2, Benzylamine-α,α-D2 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6,8H2/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | dideuterio(phenyl)methanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 109.1654 |
| Poids de la formule | 109.0861 g/mol |
| Afficher plus |