Learn More
Thermo Scientific™ 0.5mL PCR Tubes, natural
Réduisez le risque de contamination grâce à ces tubes de PCR de 0,5 ml, qui sont certifiés apyrogènes et exempts d’ADN, DNAse et RNAse.
Spécification
| Description | Thin-wall PCR tubes |
|---|---|
| Type de bouchon | en forme de dôme |
Description
Réduisez le risque de contamination avec les tubes de PCR Thermo Scientific™ de 0,5 ml, qui sont certifiés apyrogènes et exempts d’ADN, DNAse et RNAse.
- Tubes pour PCR de 0,5 ml à parois minces
- Bouchon à dôme
Spécification
| Thin-wall PCR tubes | |
| en forme de dôme |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.