Learn More
Thermo Scientific™ Solution saline à 0,85 %
Description
Effectuez la dilution des échantillons de manière qualitative dans des applications microbiennes grâce à la solution isotonique saline à 0,85 % Thermo Scientific™ Oxoid™.Le chlorure de sodium à une concentration de 0,9 % maintient l’équilibre osmotique du milieu, conservant ainsi la morphologie et l’intégrité cellulaire.La solution n’interfère avec aucune réaction biochimique et / ou test de sensibilité aux antibiotiques. Il est recommandé par le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) pour la préparation de suspensions bactériennes utilisées pour les tests de sensibilité1,2.
- Fournit une protection osmotique pour les cellules microbiennes pendant les procédures qualitatives.
- Recommandé par divers auteurs et fabricants pour préparer des suspensions de tests d’organismes afin de maintenir l’intégrité et la viabilité des cellules bactériennes.3
- Prêt à l’emploi.
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Solution saline à 0,85 % |
| Format | Flacons universels |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Solution |
| Poids plein | 10,0 g + 0,3 g |
| Type d’emballage | Vingt flacons universels avec bouchons à vis dans une boîte |
| Quantité | 24/boîte |