Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox 1,0353 pour les broyeurs à couteaux SM 200
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1 mm
500 μm
0,75mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 0,75mm |
| Type | Tamis de fond |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur à couteaux SM 200 |