Learn More
1,1'-[[(1,1-diméthyl-éthyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acétyl-1,4-phénylène)]]-bis(3,3-diéthylurée), Mikromol™
Code produit 17909184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17909184 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17909184 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0128.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,1'-[[(1,1-diméthyléthyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acétyl-1,4-phénylène)]]-bis(3,3-diéthylurée)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-[((1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene))]-bis(3,3-diethylurea)
CAS 2731998-00-6
Noms d’analytes ou de composants 1,1'-[((1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene))]-bis(3,3-diethylurea)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C36 H55 N5 O8
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Celiprolol Hydrochloride Imp. E (EP), Celiprolol Imp. E (EP), 1,1'-[[(1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]-bis(3,3-diethylurea), Celiprolol Hydrochloride Impurity E, Celiprolol Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc2C(=O)C)C(C)(C)C)c(c1)C(=O)C
Nom IUPAC 3-[3-acetil-4-[3-[[3-[2-acetil-4-(dietilcarbamoilamino)fenoxi]-2-hidroxipropil]-terc-butilamino]-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea
Poids moléculaire (g/mol) 685.85
Quantité 25 mg
Poids de la formule 685,4051 g/mol