Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-méthoxypropane, Mikromol™
Code produit 17904316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17904316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17904316 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3315.020100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-méthoxypropane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
CAS 13171-18-1
Noms d’analytes ou de composants 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H4 F6 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 0Sevoflurane Related Compound B, Sevoflurane Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
SMILES COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexfluoro-2-méthoxypropane
Poids moléculaire (g/mol) 182.06
Quantité 100 mg
Poids de la formule 182,0166 g/mol