Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, Mikromol™
Description
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol |
| CAS | 920-66-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C3 H2 F6 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, Sevoflurane Related Compound, Sevoflurane Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H |
| SMILES | OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol |
| Afficher plus |