Learn More
1,1'-(1,3-Phénylènebisméthylène)-bis[4-[(4-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazine], Mikromol™
Description
1,1'-(1,3-Phénylènebisméthylène)-bis[4-[(4-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazine]
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine] |
| CAS | 1207847-84-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine] |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C42 H44 Cl2 N4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Meclozine Hydrochloride Imp. D (EP), Meclozine Imp. D (EP), 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine], Meclozine Dihydrochloride Impurity D, Meclozine Impurity D, 1,3-Bis((4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)methyl)benzene, 1,3-Bis((4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)methyl)benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H28N2O2.ClH/c1-2-22(25)23(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-24(26,18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;1H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(Cc3cccc(CN4CCN(CC4)C(c5ccccc5)c6ccc(Cl)cc6)c3)CC2)c7ccccc7 |
| Nom IUPAC | 1-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]-4-[[3-[[4-[(4-chloro)-phénylméthyl]pirézine-1-yl]méthyl]phényl]méthyl]pipérizine |
| Afficher plus |