Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10051861
Marque: Thermo Scientific Acros 218530050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1522-22-1 | C5H2F6O2 | 208.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1522-22-1
Formule moléculaire C5H2F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Clé InChI QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
CID PubChem 73706
Nom IUPAC 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4700g/mL
Point d’ébullition 70.0°C to 71.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3COCH2COCF3
Indice de réfraction 1.3320 to 1.3340
Quantité 5 g
Beilstein 01,III,3123
Gravité spécifique 1.47
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.