Learn More
1-(1,1-Diméthyléthyl)-3,5-diméthylbenzène, Mikromol™
Code produit 17961596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961596 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961596 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0089.05
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(1,1-diméthyléthyl)-3,5-diméthylbenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-tert-Butyl-m-Xylene
CAS 98-19-1
Noms d’analytes ou de composants 5-tert-Butyl-m-Xylene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H18
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP), Xylometazoline Hydrochloride Impurity D, Xylometazoline Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
Nom IUPAC 1-tert-butyl-3,5-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 162.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 162,1409 g/mol