Learn More
1,1,1-Trifluoro-3-phénylacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363796
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11363796
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16851.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 350-92-5 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 350-92-5
Formule moléculaire C9H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 188.149
Numéro MDL MFCD00068171
Clé InChI IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-trifluoro-3-phenylacetone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl, acmc-20amz1, trifluoromethylbenzyl ketone, benzyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl benzyl ketone, ksc227m3d
CID PubChem 222958
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-3-phénylpropan-2-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Densité 1.22
Point d’ébullition 51°C to 52°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 1 g
Beilstein 2614467
Poids de la formule 188.15
Pourcentage de pureté 97%