Learn More
Cyanohydrine de 1,1,1-trifluoracétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387696
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11387696
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11318.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 335-08-0 | C4H4F3NO | 139.077 g/mol
A chlorinated acetone derivative for organic synthesis and proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un dérivé d’acétone chloré pour la recherche en synthèse organique et protéomique
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-08-0
Formule moléculaire C4H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 139.077
Numéro MDL MFCD00040885
Clé InChI XDCMNDCKYSQKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1-trifluoroacetone cyanohydrin, 2-cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionitrile, propanenitrile, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, 2-trifluoromethyl lactonitrile, trifluoroacetone cyanohydrin, lactonitrile, 2-trifluoromethyl, 3-trifluoro-a-hydroxyisobutyronitrile, lactonitrile,3,3-trifluoro-2-methyl, 2-cyano-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
CID PubChem 274400
Nom IUPAC 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-méthylpropanenitrile
SMILES CC(C#N)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Densité 1.276
Point d’ébullition 68°C to 69°C (40 mmHg)
Point d’éclair 60°C (140°F)
Indice de réfraction 1.338
Quantité 25 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 1758723
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 139.08
Pourcentage de pureté 95%