Learn More
1,1,2,2-tétrachloroéthane, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-196239 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2.50kg
25mL
Code produit. 10033350
Marque: Thermo Scientific Acros 271070025
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 79-34-5
Numéro MDL MFCD00000848
Clé InChI QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
CID PubChem 6591
ChEBI CHEBI:36026
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -43.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 147.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H2Cl4
Formule linéaire Cl2CHCHCl2
Indice de réfraction 1.4930 to 1.4950
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 86
Merck Index 15, 9334
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3 g/100mL (25°C). Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, benzene, ether,, petroleum ether, carbon tetrachloride, chloroform,, carbon disulfide, dimethylformamide and oils, soluble in acetone
Poids moléculaire (g/mol) 167.85
Viscosité 1.7 mPa.s (28°C)
Poids de la formule 167.85
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Liquide