Learn More
1,1,2,2-tétrachloroéthane-d,2, 99,6 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324448
Change view
Click to view available options
Quantité:
2g
10g
50g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. Quantité unitSize
11324448 10g 10g
11334448 2g 2g
11344448 50g 50g
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11324448
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042347.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d_2 is used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33685-54-0
Formule moléculaire C2H2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 169.85
Numéro MDL MFCD00037672
Clé InChI QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Synonyme 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
CID PubChem 118531
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-dideutérioéthane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,620 g/ml
Indice de réfraction 1,493
Quantité 10g
Point de fusion -44°C
Point d’ébullition 147°C
Formule linéaire Cl2CDCDCl2
Numéro UN UN1702
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in ether,chloroform,ethanol,tetrachloromethane,methanol,acetone,petroleum spirit,carbon disulfide,dimethyl formamide and benzene.
Poids de la formule 169.86
Pourcentage de pureté 99.6%