Learn More
1,1,2,2-tétrachloroéthane-d2 99 atome% D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 99 atom % D |
| Densité | 1,6100 g/ml |
| Deutérium (D) | 98,5% min |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.4924 |
| Quantité | 20 ml |
| Point d’ébullition | 146.0°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H330-Mortel par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H310-Mortel par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.