Learn More
1-(1,2,3,6-Tétrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Code produit 30050387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050387 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050387 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0138.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(1,2,3,6-Tétrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 2147-83-3
Noms d’analytes ou de composants 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H13 N3 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Droperidol Imp. A (EP), 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3
Nom IUPAC 3-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1H-benzimidazol-2-ona
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 215,1059 g/mol