Learn More
1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane, 95+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 128°C |
| Nom chimique ou matériau | 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane |
| CAS | 1189-93-1 |
| Couleur | Incolore |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
| Formule moléculaire | C6H20O2Si3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.