Learn More
1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349215 100 g 100g
11339215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349215 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16520.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.02€
    168.65€ / 100g
    Économisez 36.37€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1189-93-1 | C6H18O2Si3 | 206.463 g/mol
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane is involved in the preparation of 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, which is associated with inorganic siloxane polymer and used as a coating material for the detection of toxic chemical warfare agents. It is also used as a silylating agent and to prepare 1,5-Bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane from 4-vinyl-1-cyclohexene-1,2-epoxide by hydrosilylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane participe à la préparation de l’hexafluoropropane 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphényl), qui est associé à un polymère siloxane inorganique et utilisé comme matériau de revêtement pour la détection d’agents de guerre chimiques toxiques. Il est également utilisé comme agent de silylation et pour préparer le 1,5-bis[2-(1,2-époxycyclohex-4-yl)éthyl]-1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane à partir du 4-vinyle-1-cyclohexène-1,2-époxyde par hydrosilylation.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189-93-1
Formule moléculaire C6H18O2Si3
Poids moléculaire (g/mol) 206.463
Numéro MDL MFCD00039788
Clé InChI YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
CID PubChem 6327152
Nom IUPAC [(diméthyl-$l^{3}-silanyl)oxy-diméthylsilyl]oxy-diméthylsilicone
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
Spécification
Point d’ébullition 128°C
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Point de fusion -67°C
Quantité 100 g
Point d’éclair 20°C (68°F)
Indice de réfraction 1.381
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.822
Numéro UN UN1993
Beilstein 1746341
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 208.48
Pourcentage de pureté 97%