Learn More
1,1,3,3-tétraméthoxypropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,1,3,3-Tetramethoxypropane |
| Densité | 0.997 |
| Point d’ébullition | 182°C to 183°C |
| Point d’éclair | 54°C (129°F) |
| Indice de réfraction | 1.407 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN3271 |
| Beilstein | 1700020 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 164.2 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethoxypropane