Learn More
(+/-)-1,1’-Bi(2-naphtol), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439123
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 11439123
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11182.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 602-09-5 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
(±)-1,1'-Bi(2-naphthol) acts as chiral separation agents. It is widely used in chiral liquid crystal,medicines,spices etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+/-)-1,1′-Bi(2-naphthol) agit comme agent de séparation chirale. Il est largement utilisé dans les cristaux liquides chiraux, les médicaments, les épices, etc.
Solubilité
Soluble dans le dioxane (50 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Réfrigéré (2-8°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 602-09-5
Formule moléculaire C20H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 286.33
Numéro MDL MFCD00004068
Clé InChI PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
CID PubChem 11762
Nom IUPAC 1-(2-hydroxynaphtalén-1-yl)naphtalén-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-1,1'-Bi (2-naphthol)
Point de fusion 215°C to 218°C
Densité 1.301
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 997518
Merck Index 14,1226
Informations sur la solubilité Soluble in dioxane (50mg/mL). Insoluble in water.
Poids de la formule 286.33
Pourcentage de pureté 99%