Learn More
Hydrogénophosphate de 1,1‘-binaphthyl-2,2’-diyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15466858
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15466858
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60395.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35193-63-6 | C20H13O4P | 348.294 g/mol
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, is used as a chiral chemical compound, a chiral ligand used in hydrocarboxylation reactions. Complexes with rhodium and mediates the asymmetric dipolar cycloaddition of diazo compounds. A number of racemic amines which have proven difficult to separate have been resolved with this chiral acid. Palladium derivatives have been used in asymmetric hydrocarboxylations, and rhodium derivatives have been used in dipolar cycloadditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate d’hydrogène de 1,1′-binaphtyl-2,2′-diyle est utilisé comme composé chimique du chiral, un ligand chiral utilisé dans les réactions d’hydrocarboxylation. Complexes avec le rhodium et médiation de la cycloaddition dipolaire asymétrique des composés diazoïques. Un certain nombre d’amines racémiques qui se sont avérées difficiles à séparer ont été résolues avec cet acide chiral. Des dérivés du palladium ont été utilisés dans des hydrocarboxylations asymétriques et des dérivés du rhodium ont été utilisés dans des cycloadditions dipolaires.
Solubilité
Très faiblement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35193-63-6
Formule moléculaire C20H13O4P
Poids moléculaire (g/mol) 348.294
Numéro MDL MFCD00010045
Clé InChI JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, s-+-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r---bnp acid, 11bs-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, s-+-bnp acid, 4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide
CID PubChem 99589
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(C=CC5=CC=CC=C54)OP(=O)(O3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Extremely low soluble in water.
Poids de la formule 348.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide