Learn More
Anhydride 1,1-cyclohexanediacétique, Thermo Scientific™
Code produit. p-7227415 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 17780629
Marque: Thermo Scientific Acros 358130050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Vecteur alpha CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE
Nom chimique ou matériau 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
CAS 1010-26-0
Point de fusion 67°C to 72°C
Couleur Orange à blanc
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10 H14 O3
Numéro MDL 00040292
Quantité 5 g
Synonyme 3-Oxaspiro[5.5 ]undecane-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Forme physique Crystalline Powder or Crystals