Learn More
Ester monométhylique d’acide 1,1-cyclopropanedicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415550
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11415550
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H25828.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 113020-21-6 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester monométhylique de l’acide 1,1-cyclopropanedicarboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113020-21-6
Formule moléculaire C6H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 144.126
Numéro MDL MFCD06800496
Clé InChI IZYOHLOUZVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid, methyl ester, 1-methoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid-1-methyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylicacid, acmc-1c7y7, methyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1-methoxycarbonylcyclopropane carboxylic acid
CID PubChem 13861823
Nom IUPAC Acide 1-méthoxycarbonylcyclopropane-1-carboxylique
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester
Point de fusion 50°C to 57°C
Point d’ébullition 85°C to 87°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 97%