Learn More
1,1-Cyclohexanediacétimide (3,3-Pentaméthylèneglutarimide), Mikromol™
Description
1,1-Cyclohexanediacétimide (3,3-Pentaméthylèneglutarimide)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3-Pentamethylene Glutarimide |
| CAS | 1130-32-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3,3-Pentamethylene Glutarimide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H15 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13) |
| SMILES | O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione |
| Show More |