Learn More
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, solution 50 % dans l’huile minérale, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane |
| Couleur | Sans désignation |
| Note relative au nom | 50% Solution in Mineral Oil |
| CAS | 3006-86-8 |
| % min. CAS | 49.0 |
| % max. CAS | 51.0 |
| Formule moléculaire | C14H28O4 |
| Numéro MDL | MFCD00084800 |
| Beilstein | 07, III, 30 |
| Densité | 0.9500g/mL |
| Afficher plus |