Learn More
1,1-Dichloro-1-(difluorométhoxy)-2,2,2-trifluoroéthane, Mikromol™
Code produit 30051144
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051144 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051144 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0500.04
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,1-Dichloro-1-(difluorométhoxy)-2,2,2-trifluoroéthane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
CAS 32778-07-7
Noms d’analytes ou de composants 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C3 H Cl2 F5 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Isoflurane Imp. D (EP), 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-2(5,3(8,9)10)11-1(6)7/h1H
SMILES FC(F)OC(Cl)(Cl)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1-dichloro-1-(difluorométhoxy)-2,2,2-trifluoroétane
Poids moléculaire (g/mol) 218.94
Quantité 100 mg
Poids de la formule 217.9325 g/mol