Learn More
1,1-Diméthyl-2-(méthylamino)éthyl Méthyl (4RS)-2,6-Diméthyl-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Description
1,1-diméthyl-2-(méthylamino)éthyl méthyl (4RS)-2,6-diméthyl-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 887769-40-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H27 N3 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[1,1-dimethyl-2-(methylamino)ethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 1,1-dimethyl-2-(methylamino)ethyl methyl ester (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H27N3O6/c1-12-16(19(25)29-6)18(14-8-7-9-15(10-14)24(27)28)17(13(2)23-12)20(26)30-21(3,4)11-22-5/h7-10,18,22-23H,11H2,1-6H3 |
| SMILES | CNCC(C)(C)OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C |
| Nom IUPAC | 3-O-méthyl 5-O-[2-méthyl-1-(méthylamino)propan-2-yl] 2,6-diméthyl-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Afficher plus |