Learn More
1,1-Diméthyléthyl 2-[(4R,6R)-6-(cyanométhyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxan-4-yl]acétate, Mikromol™
Code produit 17909304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17909304 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17909304 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0400.370025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,1-Diméthyléthyl 2-[(4R,6R)-6-(cyanométhyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxan-4-yl]acétate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dimethylethyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
CAS 125971-94-0
Noms d’analytes ou de composants 1,1-Dimethylethyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H23 N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R,6R)-, (4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, : 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R-cis)-, ((4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)acetic acid tert-butyl ester, (6R-Cyanomethyl-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4R-yl)acetic acid tert-butyl ester
Formule InChI InChI=1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
Nom IUPAC tert-butyl 2-[(4R,6R)-6-(cynométhyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxan-4-yl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 269.34
Quantité 25 mg
Poids de la formule 269,1627 g/mol