Learn More
1,1'-(éthane-1,1-diyl)-4,4'-(2-méthylpropyl)dibenzène, Mikromol™
Code produit 30051374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051374 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051374 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.37
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,1'-(éthane-1,1-diyl)-4,4'-(2-méthylpropyl)dibenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
CAS 102120-87-6
Noms d’analytes ou de composants 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H30
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP), Ibuprofen Impurity R
Formule InChI InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2
Nom IUPAC 1-(2-méthylpropyl)-4-[1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthyl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 294.47
Quantité 100 mg
Poids de la formule 294,2348 g/mol