Learn More
1-(1-naphtylméthyle)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine |
| Point de fusion | 63°C to 67°C |
| Couleur | Blanc à marron |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Poids de la formule | 226.32 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Poudre |